Läs mer
1-(4-metoxi-3-metylfenyl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 10024-90-5 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-6-9(8(2)11)4-5-10(7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CC1=CC(=CC=C1OC)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-metoxi-3-metylfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |