Läs mer
1-(4-metoxibenzyl)-3-acetoxynorkotinin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxybenzyl)-3-acetoxynorcotinine |
| CAS | 887406-83-9 |
| Molekylformel | C19 H20 N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O4/c1-13(22)25-17-10-18(23)21(19(17)15-4-3-9-20-11-15)12-14-5-7-16(24-2)8-6-14/h3-9,11,17,19H,10,12H2,1-2H3/t17?,19-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(CN2[C@@H](C(CC2=O)OC(=O)C)c3cccnc3)cc1 |
| IUPAC-namn | [(2R)-1-[(4-metoxifyfenyl)metyl]-5-oxo-2-pyridin-3-ylpyrrolidin-3-yl] acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.37 |
| Formel vikt | 340.1423 |