Läs mer
1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-4-ethoxycarbonyl-5-(3-pyridyl)-3-pyrrolin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-4-ethoxycarbonyl-5-(3-pyridyl)-3-pyrrolin-2-one |
| CAS | 359436-85-4 |
| Molekylformel | C20 H20 N2 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O5/c1-3-27-20(25)16-17(14-5-4-10-21-11-14)22(19(24)18(16)23)12-13-6-8-15(26-2)9-7-13/h4-11,17,23H,3,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(O)C(=O)N(Cc2ccc(OC)cc2)C1c3cccnc3 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-hydroxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-oxo-2-pyridin-3-yl-2H-pyrrole-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.38 |
| Formel vikt | 368.1372 |