Läs mer
1-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]piperazine |
| CAS | 1246818-74-5 |
| Molekylformel | C12H18N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-15-10-16-12-4-2-11(3-5-12)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3 |
| LEDER | COCOC(C=C1)=CC=C1N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-(methoxymethoxy)phenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vikt | 222.14 |