missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
1-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| CAS | 650624-50-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H24 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O2/c1-3-22(18-10-6-4-7-11-18)23(24,19-12-8-5-9-13-19)20-14-16-21(25-2)17-15-20/h4-17,22,24H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?