Läs mer
1-(4-metoxifenyl)-1-cyklopropankarbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10414453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10414453 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10414453 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16728-00-0 | C11H11NO | 173.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
CAS 16728-00-0
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H11NO
Brytningsindex 1.5415 to 1.5435
MDL-nummer MFCD00019212
Kvantitet 25 g
Synonym 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane-1-carbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxyphenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxy-phenyl cyclopropanecarbonitrile, 4-1-cyanocyclopropyl anisole, 1-4-methoxy-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxyphenyl-cyclopropane-1-carbonitrile, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane carbonitrile
InChI-nyckel OIQRGAQXQLASRC-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1(CC1)C#N
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)cyklopropan-1-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 173.22
PubChem CID 85574
Formel vikt 173.21
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.