Läs mer
1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid, 96%
Produktkod. 11955121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11955121
Brand: Thermo Scientific Acros 170710500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16728-01-1 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16728-01-1
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.21
MDL-nummer MFCD00019223
InChI-nyckel WCPFQQHADRJANG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 4-1-carboxycycloprop-1-yl anisole, 1-carboxy-1-4-methoxyphenyl cyclopropane, 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylicacid, cyclopropanecarboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl, acmc-1bprp
PubChem CID 85575
IUPAC-namn 1-(4-methoxyphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Smältpunkt 127.0°C to 132.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 50 g
Formel vikt 192.21
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder