Läs mer
1-(4-metoxifenyl)-5-metyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10425502
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10425502 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10334372 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10425502 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00105DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 187998-64-7
Molekylformel C12H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 232.239
MDL-nummer MFCD02677745
InChI-nyckel JPFGKGZYCXLEGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776133
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)-5-metylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-methoxyphenyl-5-methyl
Formel vikt 232.24
Procent renhet 97%