Läs mer
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apixaban acid |
| CAS | 503614-92-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Apixaban acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H24 N4 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N4O5/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)29-23-20(22(26-29)25(32)33)13-15-28(24(23)31)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(27)30/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H,32,33) |
| LEDER | COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| IUPAC-namn | 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidyl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |