Läs mer
1-(4-Methoxyphenyl)acetophenone, TRC
Produktkod. 30472111
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30472111 5 mg
1 options
Produktkod. 30472111 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2658005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methoxyphenyl)acetophenone
CAS 1023-17-2
Molekylformel C15H14O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 1-(4-Methoxyphenyl)-2-phenyl-ethanone, 2-Phenyl-p-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-alpha-phenylacetophenone, 4-Methoxydeoxybenzoin, Benzyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 26658, p-Anisyl Benzyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-13(8-10-14)15(16)11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
LEDER COc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
IUPAC-namn 1-(4-methoxyphenyl)-2-phenylethanone
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Formel vikt 226.0994