Läs mer
1-(4-metoxifenyl)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328595
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328595 100 g 100g
11318595 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12062.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3319-15-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
1-(4-metoxifenyl)etanol används för att studera steady-state och nanosekund, laserblixtfotolys. Det används för att producera 4-(1-klor-etyl)-anisol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(4-metoxifenyl)etanol används för att studera steady-state och nanosekund, laserblixtfotolys. Det används för att producera 4-(1-klor-etyl)-anisol.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3319-15-1
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667
InChI-nyckel IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol
PubChem CID 101148
ChEBI CHEBI:86566
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)etanol
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Densitet 1.079
Kokpunkt 94°C to 96°C (1 mmHg)
Flampunkt 74°C (165°F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 100 g
Beilstein 2043521
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 152.19
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.