missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 84145-43-7 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-MeOPP HCl, MeOPP HCl, pMeOPP hydrochloride, Piperazine','1-(4-methoxyphenyl)-','hydrochloride (1:1), Piperazine','1-(4-methoxyphenyl)-','monohydrochloride (9CI), 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methoxyphenyl)piperazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.72 |
| Formel vikt | 228.1029 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?