Läs mer
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine |
| CAS | 38212-30-5 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-MeOPP, MeOPP, pMeOPP, Piperazine, 1-(4-methoxyphenyl)-, 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(4'-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(p-Anisyl)piperazine, 1-(p-Methoxyphenyl)piperazine, 4-(4-Methoxyphenyl)piperazine, N-(4-Methoxyphenyl)piperazine, N-(p-Methoxyphenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methoxyphenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.26 |
| Formel vikt | 192.1263 |