Läs mer
1-(4’-Methoxyphenyl)proanol-methyl-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4'-Methoxyphenyl)proanol-methyl-d3 |
| CAS | 1189968-85-1 |
| Molekylformel | C10H11D3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | alpha-(Ethyl-3,3,3-d3)-4-methoxy-benzenemethanol, alpha-Ethyl-p-methoxy-benzyl Alcohol-d3, NSC 1264-d3, NSC 406923-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CC(O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.24 |
| Formel vikt | 169.1182 |