Läs mer
1-(4-metoxifyneyl)propan-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-metoxifenyl)propan-2-ett
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one |
| CAS | 122-84-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI), 2-Propanone, 1-(p-methoxyphenyl)- (8CI), 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)acetone, 1-(p-Anisyl)-2-propanone, 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 4-Methoxybenzyl methyl ketone, 4-Methoxyphenylacetone, 4'-Methoxyphenyl-2-propanone, Anisketone, Anisyl methyl ketone, NSC 22983, NSC 46101, p-Acetonylanisole, p-Anisylacetone, p-Methoxybenzyl methyl ketone, p-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Impurity A, Mebeverine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-metoxifenyl)propan-2-ett |
| Visa mer |