missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Methylbenzyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methylbenzyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32N4/c1-17-4-6-18(7-5-17)16-22-14-3-10-20-12-11-19-8-2-9-21-13-15-22/h4-7,19-21H,2-3,8-16H2,1H3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?