Läs mer
1-(4-metylfenyl)-1-cyklopropankarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10265840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265840 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10265840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170700100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 83846-66-6 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Namnnotering 98%
CAS 83846-66-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109 °C till 114 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H12O2
MDL-nummer MFCD00066918
Kvantitet 10 g
Synonym 1-p-tolyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-p-tolyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl, 1-p-tolylcyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropan carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 1-4-methylphenyl, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropane carboxylic acid
InChI-nyckel AYUGAOYMYXSOKU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2(CC2)C(=O)O
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)cyklopropan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 176.21
PubChem CID 98639
Formel vikt 176.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.