Läs mer
1-(4-metylfenyl)-1-cykloppropankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30480162
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480162 500 mg
30475187 50 mg
30465460 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM219435500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83846-66-6
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Synonym 1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(4-Methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-p-Tolylcyclopropanecarboxylic Acid, NSC 156080
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)cyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER Cc1ccc(cc1)C2(CC2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11(6-7-11)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Formel vikt 176.0837