Läs mer
1-(4-Methylphenyl)-1-methylethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methylphenyl)-1-methylethylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 185.0971 |