Läs mer
1-(4-metylfenyl)-1H-pyrrol-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10705293
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10705293 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10705293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04207DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 30186-38-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H11NO
MDL-nummer MFCD01567103
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-methylphenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-p-tolyl-2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-4-methylphenyl, acmc-20apac, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carboxaldehyde
InChI-nyckel LASYAEOJPVQNFO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1C=O
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)pyrrol-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 185.23
PubChem CID 564322
Formel vikt 185.23
Procent renhet 97%