missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(4-metylfenyl)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion, Mikromol™

Produktkod. 17953616
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953616 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17953616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0344.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

1-(4-metylfenyl)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Analyt- eller komponentnamn 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H9 F3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4,4,4-trifluor-1-(4-metylfenyl)butan-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 230.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 230,0555 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.