Läs mer
1-(4-metylfenyl)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion, TRC
Produktkod. 30473185
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30473185 5 g
1 options
Produktkod. 30473185 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3206355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Molekylformel C11 H9 F3 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4,4,4-trifluor-1-(4-metylfenyl)butan-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 230.18
Formel vikt 230.0555