Läs mer
1-(4-Methylphenyl)ethanol, 97%
Produktkod. p-7025387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476390 1 g 1g
11486390 5 g 5g
11496390 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476390 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20832.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-50-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
1-(4-Methylphenyl)ethanol fungerar som en komponent i den eteriska oljan från vissa växter i ingefärsfamiljen. Det används också som smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-(4-Methylphenyl)ethanol fungerar som en komponent i den eteriska oljan från vissa växter i ingefärsfamiljen. Det används också som smakämne.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka reduktionsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-50-5
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00016860
InChI-nyckel JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methylphenyl ethanol, 1-p-tolyl ethanol, bilagen, galinex, norbilan, tomobil, methyl-p-tolylcarbinol, p-tolylmethylcarbinol, 1-4-tolyl ethanol, 1-p-tolyl-1-ethanol
PubChem CID 10817
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)etanol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methylphenyl)ethanol
Densitet 0.987
Kokpunkt 218°C to 220°C
Flampunkt 107°C (225°F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 1 g
Beilstein 1857562
Merck Index 14,3237
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 136.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.