Läs mer
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]proline |
| CAS | 51077-01-1 |
| Molekylformel | C12H15NO4S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4S/c1-9-4-6-10(7-5-9)18(16,17)13-8-2-3-11(13)12(14)15/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.31 |
| Formel vikt | 269.0722 |