missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Methylthiophenyl)-3-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methylthiophenyl)-3-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| CAS | 824932-89-0 |
| Molekylformel | C18H18O2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2S/c1-12-10-14(11-13(2)18(12)20)4-9-17(19)15-5-7-16(21-3)8-6-15/h4-11,20H,1-3H3/b9-4+ |
| LEDER | CSc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2cc(C)c(O)c(C)c2 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1-(4-methylsulfanylphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.4 |
| Formel vikt | 298.1028 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?