Läs mer
1-(4-Morpholinyl)-2-propanol, 98%
Produktkod. 11392667
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392667 10 g 10g
11302677 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11859.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2109-66-2 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2109-66-2
Molekylformel C7H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 145.202
MDL-nummer MFCD00023378
InChI-nyckel YAXQOLYGKLGQKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxypropyl morpholine, 1-morpholin-4-yl propan-2-ol, 1-morpholinopropan-2-ol, 1-morpholino-2-propanol, 4-2-hydroxypropyl morpholine, 1-4-morpholino-2-propanol, 4-morpholineethanol, alpha-methyl, 4-morpholineethanol, .alpha.-methyl, acmc-1ck5f, 1-morpholino propan-2-ol
PubChem CID 97957
IUPAC-namn 1-morfolin-4-ylpropan-2-ol
LEDER CC(CN1CCOCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Densitet 1.02
Kokpunkt 218°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.4635
Kvantitet 10 g
Beilstein 1443
Formel vikt 145.2
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.