Läs mer
1,4-Naftalen, 97+% (torrvikt), fortsätter upp till 5% vatten
Description
1,4-naftokinon används som en stark dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det används också som en prekursor till antrokinon och 5-nitro-1,4-naftalendion, som finner tillämpning vid framställningen av aminoantrokinon och används också som en färgämnesprekursor. Det är en grundläggande komponent i vitamin K.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,4-naftokinon används som en stark dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det används också som en prekursor till antrokinon och 5-nitro-1,4-naftalendion, som finner tillämpning vid framställningen av aminoantrokinon och används också som en färgämnesprekursor. Det är en grundläggande komponent i vitamin K.
Löslighet
Löslig i alkalihydroxidlösningsmedel, svårlöslig i petroleumeter och vatten. Lättlöslig i koldioxid, ättiksyra, bensen och koloroform.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Naphthoquinone |
| Smältpunkt | 120 °C till 124 °C |
| Densitet | 1.42 |
| Flampunkt | 142 °C (288 °F) |
| Odör | Irriterande |
| Anteckningar om analysprocent | (dry wt.) |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 878524 |
| Merck Index | 14,6395 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.