Läs mer
1,4-Naftalen, 97+% (torrvikt), fortsätter upp till 5% vatten
Produktkod. 11474383
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474383 2500 g 2500g
11454383 100 g 100g
11464383 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474383 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10958.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 130-15-4 | C10H6O2 | 158,156 g/mol
1,4-naftokinon används som en stark dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det används också som en prekursor till antrokinon och 5-nitro-1,4-naftalendion, som finner tillämpning vid framställningen av aminoantrokinon och används också som en färgämnesprekursor. Det är en grundläggande komponent i vitamin K.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-naftokinon används som en stark dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det används också som en prekursor till antrokinon och 5-nitro-1,4-naftalendion, som finner tillämpning vid framställningen av aminoantrokinon och används också som en färgämnesprekursor. Det är en grundläggande komponent i vitamin K.
Löslighet
Löslig i alkalihydroxidlösningsmedel, svårlöslig i petroleumeter och vatten. Lättlöslig i koldioxid, ättiksyra, bensen och koloroform.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-15-4
Molekylformel C10H6O2
Molekylvikt (g/mol) 158.156
MDL-nummer MFCD00001676
InChI-nyckel FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
PubChem CID 8530
ChEBI CHEBI:27418
IUPAC-namn naftalen-1,4-dion
LEDER C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Naphthoquinone
Smältpunkt 120 °C till 124 °C
Densitet 1.42
Flampunkt 142 °C (288 °F)
Odör Irriterande
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 878524
Merck Index 14,6395
Löslighetsinformation Löslig i alkalihydroxidlösningsmedel, sparsamt löslig i petroleumeter och vatten. Fritt löslig i koldioxid, ättiksyra, bensen och koloroform.
Formel vikt 158.15
Procent renhet ≥97%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Contains up to 5% water
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.