Läs mer
1,4-Naftalen, 99 %, innehåller upp till 6 % vatten
Produktkod. 10418920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10418920 100 g Plastflaska 100g
10255500 500 g Plastflaska 500g
10115833 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10418920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166711000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 130-15-4 | C10H6O2 | 158,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-15-4 , 7732-18-5
Molekylformel C10H6O2
Molekylvikt (g/mol) 158.16
MDL-nummer MFCD00001676
InChI-nyckel FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
PubChem CID 8530
ChEBI CHEBI:27418
IUPAC-namn naftalen-1,4-dion
LEDER C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Naphthoquinone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 128.5°C
Färg Kaki
Flampunkt 141°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 724
Fieser 01,714
Merck Index 15, 6480
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,freely soluble in hot alcohol,ether,benzene,,chloroform,carbon bisulfide and acetic acid
Formel vikt 158.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Naphthoquinone, contains up to 6% moisture
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.