Läs mer
1,4-Naphthoquinone-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Naphthoquinone-D6 |
| CAS | 26473-08-5 |
| Molekylformel | C10D6O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione-2,3,5,6,7,8-d6 (9CI), 1,4-Naphthoquinone-2,3,5,6,7,8-d6 (8CI), 1,4-Naphthoquinone-d6, Perdeutero-1,4-naphthoquinone, 1,4-Naphthoquinone-D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | O=C1C([2H])=C([2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)=O |
| IUPAC-namn | naphthalene-1,4-dione-d6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.19 |
| Formel vikt | 164.07 |