Läs mer
1,4-Naphthoquinone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899290
Change view
Kvantitet:
250 g
25 kg
Förpackningsstorlek:
250g
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899290 25 kg 25kg
15879290 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15899290 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8062159025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-15-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 158.15
Specifikationer
Smältpunkt 120°C to 125°C (Sublimed)
Densitet 1.42 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00001676
Kvantitet 25 kg
Synonym 1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthoquinone