Läs mer
1,4-Naphthoquinon, TRC
Produktkod. 30479898
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30479898 25 g
1 options
Produktkod. 30479898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN36848825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Naphthoquinone
CAS 130-15-4
Molekylformel C10 H6 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone
InChI formel InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
LEDER O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn naftalen-1,4-DION
Molekylvikt (g/mol) 158.15
Formel vikt 158.0368