Läs mer
1,4-Naphthoquinon, TRC
Produktkod. 30476302
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30476302 5 g
1 options
Produktkod. 30476302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3684885G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Naphthoquinone
CAS 130-15-4
Molekylformel C10 H6 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone
InChI formel InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
LEDER O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn naftalen-1,4-DION
Molekylvikt (g/mol) 158.15
Formel vikt 158.0368
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.