Läs mer
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Produktkod. 30417238
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30417238 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30417238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN9009882.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119192-09-5
Molekylformel C9H8N4O2
Molekylvikt (g/mol) 204.18
Synonym 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrobenzyl)-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrophenyl)methyl-1,2,4-triazole, 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)nitrobenzene
IUPAC-namn 1-[(4-nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Cn2cncn2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N4O2/c14-13(15)9-3-1-8(2-4-9)5-12-7-10-6-11-12/h1-4,6-7H,5H2
Formel vikt 204.0647