Läs mer
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4O2/c14-13(15)9-3-1-8(2-4-9)5-12-7-10-6-11-12/h1-4,6-7H,5H2 |
| Formel vikt | 204.0647 |