Läs mer
1-(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO6/c16-13(17)9-1-3-10(4-2-9)14(18)21-12-7-5-11(6-8-12)15(19)20/h1-8H,(H,16,17) |
| Formel vikt | 287.043 |