Läs mer
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidinone, TRC
Artikelnummer. 30469737
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30469737 500 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30469737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN504505500MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38560-30-4
Molekylformel C11H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 220.22
IUPAC-namn 1-(4-nitrophenyl)piperidin-2-one
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidinone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O3/c14-11-3-1-2-8-12(11)9-4-6-10(7-5-9)13(15)16/h4-7H,1-3,8H2
Formel vikt 220.0848
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.