Läs mer
1-(4-Nitrophenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 6531-13-1 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-6,10H,1H3 |
| LEDER | CC(O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(4-nitrophenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |