Läs mer
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, 99%
Produktkod. 11354356
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354356 5 g 5g
11364356 250 mg 250mg
11344356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19968.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2207-68-3 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2207-68-3
Molekylformel C9H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 213.189
MDL-nummer MFCD00017037
InChI-nyckel IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl propane-1,2,3-triol, p-nitrophenylglycerol, 1-4-nitrophenyl glycerol, 1-4-nitrophenyl-1,2,3-propanetriol, 1,2,3-propanetriol, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl glycerol pnpg, 4-nitrophenylglycerol, pubchem9886, para-nitrophenylglycerol, maybridge1_002064
PubChem CID 102764
IUPAC-namn 1-(4-nitrofenyl)propan-1,2,3-triol
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Smältpunkt 95°C to 97°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 7376091
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 213.19
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.