Läs mer
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naftol
Produktkod. 11400458
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400458 25 g 25g
11410458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24600.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6410-10-2 | C16H11N3O3 | 293,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6410-10-2
Molekylformel C16H11N3O3
Molekylvikt (g/mol) 293.28
MDL-nummer MFCD00003908
InChI-nyckel ACHQDMGGRZPFAW-VLGSPTGOSA-N
ChEBI CHEBI:7986
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Smältpunkt 248 °C till 252 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 680469
Synonym pentoxifylline, trental, oxpentifylline, pentoxifyllin, torental, pentoxyphylline, pentoxil, dimethyloxohexylxanthine, pentoxiphyllium, vazofirin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1
IUPAC-namn (1Z)-1-[2-(4-nitrofenyl)hydrazin-1-yliden]-1,2-dihydronaftalen-2-on
PubChem CID 4740
Formel vikt 293.28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.