Läs mer
1,4-oxatian, 98+%
Produktkod. 11449196
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449196 5 g 5g
11459196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18052.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15980-15-1 | C4H8OS | 104,167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15980-15-1
Molekylformel C4H8OS
Molekylvikt (g/mol) 104.167
MDL-nummer MFCD00006573
InChI-nyckel JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-thioxane, p-thioxane, 1-oxa-4-thiacyclohexane, ccris 1746, 1,4-oxathiin, 2,3,5,6-tetrahydro, thioather, 1 pound not4-thioxane, 1-thia-4-oxacyclohexane, acmc-1bt7b, wln: t6o dstj
PubChem CID 27596
IUPAC-namn 1,4-oxatian
LEDER C1CSCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Oxathiane
Densitet 1.114
Kokpunkt 147 °C till 148 °C
Flampunkt 42 °C (107 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 102552
Formel vikt 104.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Oxathiane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Oxathiane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.