Läs mer
1,4-Oxazepan-5-one, 97%
Produktkod. 11440527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440527 1 g 1g
11450527 5 g 5g
11460527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10341-26-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som
en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10341-26-1
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD02683091
InChI-nyckel OXDIYMHNQAWSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-1,4-oxazepin-5 2h-one, 1,4-oxazepin-5 2h-one, tetrahydro, 4-oxacaprolactam, acmc-1bsly, tetrahydro-1,4-oxazepin-5 4h-one, tetrahydro-2h-1,4-oxazepin-5-one
PubChem CID 7023020
IUPAC-namn 1,4-oxazepan-5-on
LEDER O=C1CCOCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Oxazepan-5-one
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 115.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.