Läs mer
1,4-pentadien-3-ol, 98 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10411484 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411484 5 g Glasflaska 5g
10623225 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411484 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426240050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 922-65-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 922-65-6
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00008633
InChI-nyckel ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-pentadien-3-ol, ccris 8963, divinylcarbinol, divinyl carbinol, acmc-20ap1x, 1,4-pentadien-3-ol, contains hydroquinone as stabilizer
PubChem CID 70204
IUPAC-namn penta-1,4-dien-3-ol
LEDER OC(C=C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Pentadien-3-ol
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8650g/mL, 0.865
Kokpunkt 115.0°C
Flampunkt 30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH2CH)2CHOH
Brytningsindex 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Stabilisator approximately 0.4% hydroquinone
Formel vikt 84.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Pentadien-3-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.