Läs mer
1,4-Pentadien-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Pentadien-3-ol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3-6H,1-2H2 |
| Formel vikt | 84.0575 |