Läs mer
1-(4-Phenoxyphenoxy)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Phenoxyphenoxy)-2-propanol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O3/c1-12(16)11-17-13-7-9-15(10-8-13)18-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,12,16H,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 244.1099 |