Läs mer
1,4-Phenylene-bis-maleimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Phenylene-bis-maleimide |
| CAS | 3278-31-7 |
| Molekylformel | C14 H8 N2 O4 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H |
| LEDER | O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.22 |
| Formel vikt | 268.0484 |