Läs mer
1,4-Phenylene-bis-maleimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Phenylene-bis-maleimide |
| CAS | 3278-31-7 |
| Molekylformel | C14 H8 N2 O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H |
| LEDER | O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.22 |
| Formel vikt | 268.0484 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?