Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Phenylene diisocyanide |
| CAS | 935-16-0 |
| Smältpunkt | 165.0°C to 166.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Molekylformel | C8H4N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,4-phenylene diisocyanide, 1,4-phenylenediisocyanide, tos-bb-0782, acmc-20ap1u, benzene,1,4-diisocyano, benzene, 1,4-diisocyano-9ci |
| InChI-nyckel | IXACFSRTSHAQIX-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |