Läs mer
1,4-Fenylendiättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438686 5 g 5g
11428686 1 g 1g
11448686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16036.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7325-46-4 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
1,4-Fenylendiättiksyra är en arendiättiksyra som används vid framställning av flurorescerande blekningsmedel. Den har fluorescerande egenskaper som möjliggör användning i fluorescerande prober. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,4-Fenylendiättiksyra är en arendiättiksyra som används vid framställning av flurorescerande blekningsmedel. Den har fluorescerande egenskaper som möjliggör användning i fluorescerande prober. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7325-46-4
Molekylformel C10H8O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00004354
InChI-nyckel SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,4-phenylenediacetic acid, p-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,4-phenylene diacetic acid, 1,4-benzenediacetic acid, 2-4-carboxymethyl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenyl acetic acid, p-benzenediacetic acid, acmc-209oq4, 1.4-phenylenediacetic acid, ksc378o7r
PubChem CID 81760
IUPAC-namn 2-[4-(karboximetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER [O-]C(=O)CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Phenylenediacetic acid
Smältpunkt 252°C to 256°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1960342
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.