missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Phenylenediacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Phenylenediacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 113520-36-8 |
| Molekylformel | C12H14O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,4-Benzenediacetic Acid Ethyl Ester, p-Benzenediacetic Acid Ethyl Ester, p-Phenylenediacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-2-16-12(15)8-10-5-3-9(4-6-10)7-11(13)14/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)/p-1 |
| LEDER | CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?